Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Triéthoxysilyl)propyle méthacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methacrylic Acid 3-(Triethoxysilyl)propyl Ester, Triethoxy(3-methacryloyloxypropyl)silane

Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)

T2676-25G
TCIAT2676-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAT2676-25G
3-(Triéthoxysilyl)propyle méthacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
3-(Triéthoxysilyl)propyle méthacrylate


Formule: C₁₃H₂₆O₅Si
MW: 290,43 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Point d'éclair: 116°C
Numéro MDL: MFCD00069153
Numéro CAS: 21142-29-0
EINECS: 244-239-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité