Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tributylmethylphosphonium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: TRibutylmethylphosphonium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide

T2680-5G
TCIAT2680-5GEA 88 EUR InStock
TCIAT2680-5G
Tributylmethylphosphonium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tributylmethylphosphonium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide


Formule: C₁₅H₃₀F₆NO₄PS₂
MW: 497,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD15072200
Numéro CAS: 324575-10-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité