Tris[1-phenylisoquinoline-C2,N]iridium(III) ≥99.0% (par HPLC), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
T2685-100MG
TCIAT2685-100MGEA 483 EUR InStock
TCIAT2685-100MG
Tris[1-phenylisoquinoline-C2,N]iridium(III) ≥99.0% (par HPLC), purifié par sublimation
Tris[1-phenylisoquinoline-C2,N]iridium(III)
Formule: C₄₅H₃₀IrN₃
Numéro MDL: MFCD09842770
Numéro CAS: 435293-93-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité