Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Chloro-9-(2,3,5-tri-O-acétyl-β-D-ribofuranosyl)-9H-purin-2-amine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,3R,4R,5R)-2-(Acetoxymethyl)-5-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)tetrahydrofuran-3,4-diyl diacetate, 2-Amino-6-chloro-9-(2,3,5-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)purine

T2690-1G
TCIAT2690-1GEA 120 EUR InStock
TCIAT2690-1G
6-Chloro-9-(2,3,5-tri-O-acétyl-β-D-ribofuranosyl)-9H-purin-2-amine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Chloro-9-(2,3,5-tri-O-acétyl-β-D-ribofuranosyl)-9H-purin-2-amine


Formule: C₁₆H₁₈ClN₅O₇
MW: 427,80 g/mol
Numéro MDL: MFCD03425473
Numéro CAS: 16321-99-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité