Tétradécanal ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetradecanaldehyde, Tetradecanal, Myristaldehyde, Tetradecyl aldehyde, Myristyl aldehyde
T2696-1G T2696.5
TCIAT2696-1GEA 216 EUR InStock
TCIAT2696-1G TCIAT2696.5
Tétradécanal ≥96.0% (par GC)
Tétradécanal
Formule: C₁₄H₂₈O
MW: 212,38 g/mol
Point d'ébullition: 166°C
Point de fusion: 23°C
Densité: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00007019
Numéro CAS: 124-25-4
EINECS: 204-692-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea970b8a8fc662629e1fe65267238a9ff46d0499&vid=ea970b8a8fc662629e1fe65267238a9ff46d0499&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité