Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Trifluorométhyl)cyclohexanol (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol, 4-(Trifluoromethyl)cyclohexan-1-ol

T2706-5G
TCIAT2706-5GEA 182 EUR InStock
TCIAT2706-5G
4-(Trifluorométhyl)cyclohexanol (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
4-(Trifluorométhyl)cyclohexanol (mélange cis- and trans-)


Formule: C₇H₁₁F₃O
MW: 168,16 g/mol
Point d'ébullition: 181°C
Numéro MDL: MFCD00102144
Numéro CAS: 30129-18-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité