Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetraisobutyl orthotitanate

Fournisseur: TCI
Attention

T2711-5G
TCIAT2711-5GEA 90.2 EUR InStock
TCIAT2711-5G
Tetraisobutyl orthotitanate
Tetraisobutyl orthotitanate


Formule: C₁₆H₃₆O₄Ti
MW: 340,33 g/mol
Point d'ébullition: 141°C
Point de fusion: 40°C
Numéro MDL: MFCD00015045
Numéro CAS: 7425-80-1
EINECS: 231-061-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Ignition residue 22.3 to 24.2 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité