Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetramethylammonium Dichloroiodate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

T2717-5G
TCIAT2717-5GEA 95.7 EUR InStock
TCIAT2717-5G
Tetramethylammonium Dichloroiodate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Tetramethylammonium Dichloroiodate


Formule: C₄H₁₂Cl₂IN
MW: 271,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD00800939
Numéro CAS: 1838-41-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1129a3a125f1710310224c33d0f90216d02f7544&vid=1129a3a125f1710310224c33d0f90216d02f7544&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité