Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tributyl(1,3-dioxolan-2-ylmethyl)phosphonium bromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: ((1,3-Dioxolan-2-yl)methyl)tributylphosphonium bromide

T2718-5G
TCIAT2718-5GEA 88 EUR InStock
TCIAT2718-5G
Tributyl(1,3-dioxolan-2-ylmethyl)phosphonium bromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tributyl(1,3-dioxolan-2-ylmethyl)phosphonium bromide


Formule: C₁₆H₃₄BrO₂P
MW: 369,32 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09859807
Numéro CAS: 115754-62-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité