Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Tosyloxy)acetic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(p-Toluenesulphonyloxy)acetic acid

T2727-1G
TCIAT2727-1GEA 181 EUR InStock
TCIAT2727-1G
2-(Tosyloxy)acetic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-(Tosyloxy)acetic acid


Formule: C₉H₁₀O₅S
MW: 230,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021764
Numéro CAS: 39794-77-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité