Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de nonyltriméthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trimethylnonylammonium bromide, Nonyltrimethylammonium bromide

T2734-5G
TCIAT2734-5GEA 96.8 EUR InStock
TCIAT2734-5G
Bromure de nonyltriméthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de nonyltriméthylammonium


Formule: C₁₂H₂₈BrN
Numéro MDL: MFCD00041986
Numéro CAS: 1943-11-9
EINECS: 217-733-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83ed3cfc27a0474c01abc3a2670c958d5c37e142&vid=83ed3cfc27a0474c01abc3a2670c958d5c37e142&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité