Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-((Trifluoromethyl)thio)benzoyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

T2745-5G
TCIAT2745-5GEA 207 EUR InStock
TCIAT2745-5G
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoyl chloride


Formule: C₈H₄ClF₃OS
MW: 240,63 g/mol
Point d'ébullition: 96 °C (18 -rr)
Densité: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 47°C
Numéro MDL: MFCD01631632
Numéro CAS: 330-14-3
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83c1717e8232aba52fd346e4d53b99241fa3de88&vid=83c1717e8232aba52fd346e4d53b99241fa3de88&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité