Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(Triméthylsilyl)-1-pentyne ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T2746-5G
TCIAT2746-5GEA 117 EUR InStock
TCIAT2746-5G
1-(Triméthylsilyl)-1-pentyne ≥98.0% (par GC)
1-(Triméthylsilyl)-1-pentyne


Formule: C₈H₁₆Si
MW: 140,3 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Point d'éclair: 30°C
Numéro MDL: MFCD00077890
Numéro CAS: 18270-17-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9fa2998817ec39f9e1e7d7180b76df34064bbb1&vid=f9fa2998817ec39f9e1e7d7180b76df34064bbb1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité