Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Thiouracile ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Thioxo-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one

T2757-1G
TCIAT2757-1GEA 125 EUR InStock
TCIAT2757-1G
4-Thiouracile ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Thiouracile


Formule: C₄H₄N₂OS
MW: 128,15 g/mol
Point de fusion: 295°C
Numéro MDL: MFCD00090842
Numéro CAS: 591-28-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0499c319e477199e2ee9345fe17d6beabc931d56&vid=0499c319e477199e2ee9345fe17d6beabc931d56&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité