Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetramethyl-1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxylate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic Acid Tetramethyl Ester

T2769-5G
TCIAT2769-5GEA 115 EUR InStock
TCIAT2769-5G
Tetramethyl-1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxylate ≥98.0% (par GC)
Tetramethyl-1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxylate


Formule: C₁₂H₁₆O₈
MW: 288,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013269
Numéro CAS: 14495-41-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité