Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,5,6-Tétrabromothiéno[3,2-b]thiophène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Perbromothieno[3,2-b]thiophene

T2772-1G
TCIAT2772-1GEA 236 EUR InStock
TCIAT2772-1G
2,3,5,6-Tétrabromothiéno[3,2-b]thiophène ≥98.0% (par GC)
2,3,5,6-Tétrabromothiéno[3,2-b]thiophène


Formule: C₆Br₄S₂
MW: 455,80 g/mol
Numéro MDL: MFCD03788229
Numéro CAS: 124638-53-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 232.0 to 236.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité