Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5'-m-Terphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: [1,1':3',1''-Terphenyl]-5'-ylboronic acid

T2792-1G
TCIAT2792-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAT2792-1G
5'-m-Terphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
5'-m-Terphenylboronic acid


Formule: C₁₈H₁₅BO₂
MW: 274,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD09953491
Numéro CAS: 128388-54-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c5c0af43f7d217c249163fb9c04839e3a9d20ad&vid=4c5c0af43f7d217c249163fb9c04839e3a9d20ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 107.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité