Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triptycene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 9,10-Dihydro-9,10-[1,2]benzenoanthracene

T2807-1G
TCIAT2807-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAT2807-1G
Triptycene ≥98.0% (par GC)
Triptycene


Formule: C₂₀H₁₄
MW: 254,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003813
Numéro CAS: 477-75-8
EINECS: 207-519-3
Merck Index: 14,09749
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité