Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N,N',N'-Tetramethyl-S-(1-oxido-2-pyridyl)thiouronium hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethyl-S-(1-oxido-2-pyridyl)thiuronium hexafluorophosphate

T2821-5G
TCIAT2821-5GEA 84.7 EUR InStock
TCIAT2821-5G
N,N,N',N'-Tetramethyl-S-(1-oxido-2-pyridyl)thiouronium hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N,N,N',N'-Tetramethyl-S-(1-oxido-2-pyridyl)thiouronium hexafluorophosphate


Formule: C₁₀H₁₆F₆N₃OPS
MW: 371,28 g/mol
Point de fusion: 117°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD05865266
Numéro CAS: 212333-72-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité