Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,3,3-Tétraméthoxypropane ≥98.0% (par GC) pour recherche biochimique

Fournisseur: TCI

T2833-5G
TCIAT2833-5GEA 36.3 EUR InStock
TCIAT2833-5G
1,1,3,3-Tétraméthoxypropane ≥98.0% (par GC) pour recherche biochimique
1,1,3,3-Tétraméthoxypropane


Formule: C₇H₁₆O₄
Point d'ébullition: 78°C
Densité: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 63°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008488
Numéro CAS: 102-52-3
EINECS: 203-037-2
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03783a74aa701dfcf77e30de9d380cdb18539cfd&vid=4ec0640d0a7a27d1d37ddbc9858adbf6759f3bce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Refractive index n20/D 1.4060 to 1.4090
TBARS test to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité