Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (3,4,5-triméthoxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4,5-Trimethoxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(3,4,5-trimethoxyphenyl)borane, (3,4,5-Trimethoxyphenyl)metaboric acid

T2837-1G
TCIAT2837-1GEA 92.4 EUR InStock
TCIAT2837-1G
Acide (3,4,5-triméthoxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (3,4,5-triméthoxyphényl)métaborique


Formule: C₉H₁₃BO₅
MW: 212,01 g/mol
Point de fusion: 247°C
Numéro MDL: MFCD01075676
Numéro CAS: 182163-96-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=253bfb3ae1dcada41f0296da5521630ce81f327c&vid=253bfb3ae1dcada41f0296da5521630ce81f327c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité