Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thiophène-3-méthylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

T2850-1G
TCIAT2850-1GEA 104 EUR InStock
TCIAT2850-1G
Thiophène-3-méthylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Thiophène-3-méthylamine


Formule: C₅H₇NS
Numéro MDL: MFCD01529872
Numéro CAS: 27757-86-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f36e720391eb9214272e42785799b529d48fe71&vid=3f36e720391eb9214272e42785799b529d48fe71&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité