Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trichloro(phenylethyl)silane (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (Phenylethyl)trichlorosilane

T2852-25G
TCIAT2852-25GEA 66 EUR InStock
TCIAT2852-25G
Trichloro(phenylethyl)silane (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC)
Trichloro(phenylethyl)silane (mixture of isomers)


Formule: C₈H₉Cl₃Si
MW: 239,60 g/mol
Point d'éclair: 91°C
EINECS: 213-371-0
ONU: 2987
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=718369022dc2f8d793dcad7254b2dfd9026ef12c&vid=f0ace2dbff7c1f137fff618287011475a73ebb07&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité