Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Trichloro(3-phenylpropyl)silane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (3-Phenylpropyl)trichlorosilane

T2853-25G
TCIAT2853-25GEA 450 EUR InStock
TCIAT2853-25G
Trichloro(3-phenylpropyl)silane ≥97.0% (par GC)
Trichloro(3-phenylpropyl)silane


Formule: C₉H₁₁Cl₃Si
MW: 253,62 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Numéro MDL: MFCD09953886
Numéro CAS: 13617-40-8
ONU: 2987
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7330d362c9e1d1ff082559116620de9b17d9581e&vid=7330d362c9e1d1ff082559116620de9b17d9581e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité