Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Méthylphénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

T2864-5ML
TCIAT2864-5MLEA 137 EUR InStock
TCIAT2864-5ML
4-Méthylphénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Méthylphénéthylamine


Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 215°C
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00008195
Numéro CAS: 3261-62-9
EINECS: 221-865-2
ONU: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6995ec940041de6e281714349ef444b2d413f4c6&vid=6995ec940041de6e281714349ef444b2d413f4c6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité