Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (2,3,5-trifluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention

T2874-5G
TCIAT2874-5GEA 193 EUR InStock
TCIAT2874-5G
Acide (2,3,5-trifluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2,3,5-trifluorophényl)métaborique


Formule: C₆H₄BF₃O₂
MW: 175,9 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863166
Numéro CAS: 247564-73-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6da7b2e96396b477111b0de3bc07b99de1414877&vid=6da7b2e96396b477111b0de3bc07b99de1414877&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité