Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Octyltriméthoxysilane ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trimethoxy(octyl)silane

T2875-25ML
TCIAT2875-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAT2875-25ML
Octyltriméthoxysilane ≥96.0% (par GC)
Octyltriméthoxysilane


Formule: C₁₁H₂₆O₃Si
MW: 234,41 g/mol
Point d'ébullition: 67°C
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00043053
Numéro CAS: 3069-40-7
EINECS: 221-338-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57cf49cf53d420e9b4d401a0e38111dfb6246e4c&vid=57cf49cf53d420e9b4d401a0e38111dfb6246e4c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité