Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Toluenesulphonylurea ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Carbamoyl-4-methylbenzenesulphonamide

T2890-5G
TCIAT2890-5GEA 116 EUR InStock
TCIAT2890-5G
p-Toluenesulphonylurea ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
p-Toluenesulphonylurea


Formule: C₈H₁₀N₂O₃S
MW: 214,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00196522
Numéro CAS: 1694-06-0
EINECS: 216-900-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité