Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[[4-(Trifluoromethyl)cyclohexyl]methyl]amine(cis- and trans- mixture) ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T2896-1G
TCIAT2896-1GEA 149 EUR InStock
TCIAT2896-1G
[[4-(Trifluoromethyl)cyclohexyl]methyl]amine(cis- and trans- mixture) ≥97.0% (par GC)
[[4-(Trifluoromethyl)cyclohexyl]methyl]amine(cis- and trans- mixture)


Formule: C₈H₁₄F₃N
MW: 181,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD07777219
Numéro CAS: 361393-85-3
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9acc9936d434cf66a73bf1646c82add8f03d7849&vid=9acc9936d434cf66a73bf1646c82add8f03d7849&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité