Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1H,3H-Thiéno[3,4-c]furane-1,3-dione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Thieno[3,4-c]furan-1,3-dione

T2897-1G
TCIAT2897-1GEA 138 EUR InStock
TCIAT2897-1G
1H,3H-Thiéno[3,4-c]furane-1,3-dione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1H,3H-Thiéno[3,4-c]furane-1,3-dione


Formule: C₆H₂O₃S
MW: 154,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD27976700
Numéro CAS: 6007-85-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a7693cb640c2ddb315e8d974dfb7441e371196c&vid=4a7693cb640c2ddb315e8d974dfb7441e371196c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité