Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triptolide ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger

T2899-10MG
TCIAT2899-10MGEA 256 EUR InStock
TCIAT2899-10MG
Triptolide ≥98.0% (par HPLC)
Triptolide


Formule: C₂₀H₂₄O₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00210565
Numéro CAS: 38748-32-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,09747
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=266a6f03d34312276743b1071b613a7637e54642&vid=266a6f03d34312276743b1071b613a7637e54642&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 228.0 to 235.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité