Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris(4-fluorophényl)phosphine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T2900-5G
TCIAT2900-5GEA 103 EUR InStock
TCIAT2900-5G
Tris(4-fluorophényl)phosphine ≥98.0% (par GC)
Tris(4-fluorophényl)phosphine


Formule: C₁₈H₁₂F₃P
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD00013553
Numéro CAS: 18437-78-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=864ca9fe38f354f3613fa060e2f8f927f0527138&vid=864ca9fe38f354f3613fa060e2f8f927f0527138&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité