Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2R,5S)-2-Trichloromethyl-3-oxa-1-azabicyclo[3.3.0]octan-4-one ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (3R,7aS)-3-(Trichloromethyl)tetrahydropyrrolo[1,2-c]oxazol-1(3H)-one, (3R)-Trichloromethyl-cis-Tetrahydropyrrolo[1,2-c]oxazol-1-one, DK7774

T2902-1G
TCIAT2902-1GEA 106 EUR InStock
TCIAT2902-1G
(2R,5S)-2-Trichloromethyl-3-oxa-1-azabicyclo[3.3.0]octan-4-one ≥98.0% (par GC)
(2R,5S)-2-Trichloromethyl-3-oxa-1-azabicyclo[3.3.0]octan-4-one


Formule: C₇H₈Cl₃NO₂
MW: 244,50 g/mol
Numéro MDL: MFCD08274464
Numéro CAS: 97538-67-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba02a97ecf454d0ee1c1e9884a70ea5f642eaddf&vid=ba02a97ecf454d0ee1c1e9884a70ea5f642eaddf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +30.0 to +34.0 deg (C=2, Toluene)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité