Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Timolol maleate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

T2905-200MG
TCIAT2905-200MGEA 97.9 EUR InStock
TCIAT2905-200MG
Timolol maleate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Timolol maleate


Formule: C₁₃H₂₄N₄O₃S
Numéro MDL: MFCD00058356
Numéro CAS: 26921-17-5
EINECS: 248-111-5
Merck Index: 14,09444
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d4d022565193f6535575f07949dcb73c55d8844&vid=5d4d022565193f6535575f07949dcb73c55d8844&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -4.5 to -6.5 deg (C=1, 1mol/L HCl)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité