Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide {2-[(2,2,6,6-tétraméthyl-1-pipéridinyl)méthyl]phényl}boronique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-[(2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidyl)methyl]benzeneboronic Acid

T2908-1G
TCIAT2908-1GEA 162 EUR InStock
TCIAT2908-1G
Acide {2-[(2,2,6,6-tétraméthyl-1-pipéridinyl)méthyl]phényl}boronique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) (contains varying amounts of Anhydride)
Acide {2-[(2,2,6,6-tétraméthyl-1-pipéridinyl)méthyl]phényl}boronique


Formule: C₁₆H₂₆BNO₂
MW: 275,20 g/mol
Numéro CAS: 815581-79-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4b101d1c3a9ed56bb6ec5b0a3d5bb2fae3e7f53&vid=a4b101d1c3a9ed56bb6ec5b0a3d5bb2fae3e7f53&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité