Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N',N'',N'''-Tetraacetylchitotetraose ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Tetra-N-acetylchitotetraose, GlcNAc beta(1-4)GlcNAc beta(1-4)GlcNAc beta(1-4)GlcNAc

T2910-10MG
TCIAT2910-10MGEA 387 EUR InStock
TCIAT2910-10MG
N,N',N'',N'''-Tetraacetylchitotetraose ≥98.0% (par HPLC)
N,N',N'',N'''-Tetraacetylchitotetraose


Formule: C₃₂H₅₄N₄O₂₁
MW: 830,79 g/mol
Point de fusion: 300°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00136030
Numéro CAS: 2706-65-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6eba088791c98ecc05b9614d6802173c803f6869&vid=6eba088791c98ecc05b9614d6802173c803f6869&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -3.0 to -5.0 deg (C=0.5,H2O)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité