Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Thiodirésorcinol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-Thiobisresorcinol, 2,2',4,4'-Tetrahydroxydiphenyl sulphide, Bis(2,4-dihydroxyphenyl) sulphide

T2911-25G
TCIAT2911-25GEA 167 EUR InStock
TCIAT2911-25G
4,4'-Thiodirésorcinol ≥97.0% (par GC)
4,4'-Thiodirésorcinol


Formule: C₁₂H₁₀O₄S
Numéro MDL: MFCD00045769
Numéro CAS: 97-29-0
EINECS: 202-570-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ac109254f164612c578a0a02525e2d0a1c9bf61&vid=6ac109254f164612c578a0a02525e2d0a1c9bf61&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 179.0 to 188.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité