Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thiocolchicoside ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

T2919-20MG
TCIAT2919-20MGEA 59.4 EUR InStock
TCIAT2919-20MG
Thiocolchicoside ≥98.0% (par HPLC)
Thiocolchicoside


Formule: C₂₇H₃₃NO₁₀S
Point de fusion: 220°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07995056
Numéro CAS: 602-41-5
EINECS: 210-017-7
Merck Index: 14,09324
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41462dc6b5f350871cc628e9e206545ed4245fea&vid=41462dc6b5f350871cc628e9e206545ed4245fea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité