Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

T2928-1G
TCIAT2928-1GEA 165 EUR InStock
TCIAT2928-1G
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole


Formule: C₄H₃F₃N₂
Numéro MDL: MFCD08458860
Numéro CAS: 33468-69-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e762c71a2fc2ec190f21047852f3b5bbeb7510a&vid=3e762c71a2fc2ec190f21047852f3b5bbeb7510a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité