Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

O-TBDPS-D-Thr-N-Boc-L-tert-Leu-Diphenylphosphine ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine N-[(2R,3S)-3-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)-1-(diphenylphosphino)-2-butyl]amide, N-Boc-L-tert-leucine N-[(2R,3S)-3-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)-1-(diphenylphosphino)-2-butyl]amide

T2937-100MG
TCIAT2937-100MGEA 205 EUR InStock
TCIAT2937-100MG
O-TBDPS-D-Thr-N-Boc-L-tert-Leu-Diphenylphosphine ≥98.0% (par HPLC)
O-TBDPS-D-Thr-N-Boc-L-tert-Leu-Diphenylphosphine


Formule: C₄₃H₅₇N₂O₄PSi
MW: 725,00 g/mol
Numéro CAS: 1264520-63-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3886cf5832b0f2d6b83e1e4f7584c32410fcd0cd&vid=3886cf5832b0f2d6b83e1e4f7584c32410fcd0cd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 3.60 to 4.00 %
Specific rotation [a]20/D -26.0 to -29.0 deg (C=1、CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité