Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Theophylline-7-acetic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

T2941-25G
TCIAT2941-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAT2941-25G
Theophylline-7-acetic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Theophylline-7-acetic acid


Formule: C₉H₁₀N₄O₄
Numéro MDL: MFCD00022832
Numéro CAS: 652-37-9
EINECS: 211-490-2
Merck Index: 14,00024
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27806a2dde9c3b67f331ec8d440e7719cb1d1ebe&vid=27806a2dde9c3b67f331ec8d440e7719cb1d1ebe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité