Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tulobuterol hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-tert-Butylamino-1-(2-chlorophenyl)ethanol Hydrochloride

T2954-100MG
TCIAT2954-100MGEA 35.2 EUR InStock
TCIAT2954-100MG
Tulobuterol hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tulobuterol hydrochloride


Formule: C₁₂H₁₈ClNO
MW: 264,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00214398
Numéro CAS: 56776-01-3
Merck Index: 14,09811
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cb381fa2195e4fbd0b9da04b49b024d8143b2f8&vid=5cb381fa2195e4fbd0b9da04b49b024d8143b2f8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 164.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité