Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,α,α-Trifluoro-2,5-diaminotoluène ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Diaminobenzotrifluoride, 2-(Trifluoromethyl)benzene-1,4-diamine, 2-(Trifluoromethyl)-p-phenylenediamine, 2-(Trifluoromethyl)-1,4-phenylenediamine

T2969-1G
TCIAT2969-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAT2969-1G
α,α,α-Trifluoro-2,5-diaminotoluène ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
α,α,α-Trifluoro-2,5-diaminotoluène


Formule: C₇H₇F₃N₂
MW: 176,14 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Numéro MDL: MFCD00036101
Numéro CAS: 364-13-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd643463a235cc1ebd171643c0b678d8858e62a7&vid=cd643463a235cc1ebd171643c0b678d8858e62a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité