Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Thietane-1,1-dioxide ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Trimethylene Sulphone

T2976-200MG
TCIAT2976-200MGEA 64.9 EUR InStock
TCIAT2976-200MG
Thietane-1,1-dioxide ≥95.0% (par GC)
Thietane-1,1-dioxide


Formule: C₃H₆O₂S
MW: 106,14 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Numéro MDL: MFCD00088478
Numéro CAS: 5687-92-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74adcdf53ef7d3b8d757650da08a7b9f885d70ae&vid=74adcdf53ef7d3b8d757650da08a7b9f885d70ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité