Thio-NAD ≥90.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,3R,4S,5R)-5-[[[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]oxymethyl]-2-(3-carbamothioylpyridin-1-ium-1-yl)-4-hydroxyoxolan-3-olate, Thionicotinamide-DPN, Thionicotinamide Adenine dinucleotide oxidized form
T2979-100MG
TCIAT2979-100MGEA 257 EUR InStock
TCIAT2979-100MG
Thio-NAD ≥90.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
Thio-NAD
Formule: C₂₁H₂₇N₇O₁₃P₂S
MW: 679,491 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00079609
Numéro CAS: 4090-29-3
EINECS: 223-828-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e5166a99b9eef6766d4c90f25da6819a6bab8c5&vid=6e5166a99b9eef6766d4c90f25da6819a6bab8c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Functionality test to pass test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité