Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

β-Thionicotinamide adenine dinucleotide, reduced form disodium salt ≥93.0% (par HPLC) pour recherche biochimique

Fournisseur: TCI
Synonyms: Thionicotinamide-DPN disodium salt, Thionicotinamide adenine dinucleotide disodium salt reduced form, Thio-NADH

T2980-100MG
TCIAT2980-100MGEA 450 EUR InStock
TCIAT2980-100MG
β-Thionicotinamide adenine dinucleotide, reduced form disodium salt ≥93.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
β-Thionicotinamide adenine dinucleotide, reduced form disodium salt


Formule: C₂₁H₂₇N₇O₁₃P₂S·2Na
MW: 725,47 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00133854
Numéro CAS: 1921-48-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a26caebf4d1b280cd1816dfc622735a3a5ffc66&vid=5420eb5051cd2ceca8b69b74ec82ce64325356ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Enzyme detection test to pass test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité