Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(Trimethylsilylmethyl)benzylamine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

T3000-5ML
TCIAT3000-5MLEA 33 EUR InStock
TCIAT3000-5ML
N-(Trimethylsilylmethyl)benzylamine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
N-(Trimethylsilylmethyl)benzylamine


Formule: C₁₁H₁₉NSi
MW: 193,36 g/mol
Point d'ébullition: 71°C
Point d'éclair: 96°C
Numéro MDL: MFCD00012192
Numéro CAS: 53215-95-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1dd1a2e6618789cf7499db2b990fe7475de69bb&vid=f1dd1a2e6618789cf7499db2b990fe7475de69bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité