Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1R,4S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1,4-epoxynaphthalene-1-carboxylic acid ≥96.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-THENA

T3001-100MG
TCIAT3001-100MGEA 291 EUR InStock
TCIAT3001-100MG
(1R,4S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1,4-epoxynaphthalene-1-carboxylic acid ≥96.0% (par HPLC)
(1R,4S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1,4-epoxynaphthalene-1-carboxylic acid


Formule: C₁₁H₁₀O₃
MW: 190,20 g/mol
Numéro CAS: 1244954-14-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30711a0112717ecabe04389443245d4ec6157f83&vid=30711a0112717ecabe04389443245d4ec6157f83&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité