Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4,5-Trichloroaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

T3008-1G
TCIAT3008-1GEA 193 EUR InStock
TCIAT3008-1G
3,4,5-Trichloroaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,4,5-Trichloroaniline


Formule: C₆H₄Cl₃N
Numéro MDL: MFCD00007769
Numéro CAS: 634-91-3
EINECS: 211-218-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8056d7d51fc14af134f9f832013b0fd19d03dcff&vid=8056d7d51fc14af134f9f832013b0fd19d03dcff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité