Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Boric Acid Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Ester, Tris(2,2,2-trifluoroethyl) borate

T3010-1G
TCIAT3010-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAT3010-1G
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate


Formule: C₆H₆BF₉O₃
MW: 307,91 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Numéro MDL: MFCD00093768
Numéro CAS: 659-18-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02a74a9f2c0d15bd050935c9e04ef04466e55d3e&vid=02a74a9f2c0d15bd050935c9e04ef04466e55d3e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité